Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 164 DKK
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Smeltepunkt: 45…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144771
CAS-nummer: 181765-86-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III