2,5-Dichloranisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15004-25G OR15004-5G
APOSOR15004-25GEA 393 DKK
APOSOR15004-25G APOSOR15004-5G
2,5-Dichloranisol
2,5-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 128…132 °C/3,5mmHg
Massefylde: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061123
CAS-nummer: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6