4-Brom-m-anisidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 818 DKK
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Brom-m-anisidin 97%
4-Brom-m-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.05 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664063
CAS-nummer: 19056-40-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III