4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 284 DKK
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00962666
CAS-nummer: 3360-79-0