(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 5450 DKK
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₉H₁₂O
Kogepunkt: 219…221 °C
Massefylde: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1572-95-8