6-Bromisoquinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14998-1G
OR14998-25G
OR14998-5G
APOSOR14998-1GEA
164
DKK
APOSOR14998-1G
APOSOR14998-25G
APOSOR14998-5G
6-Bromisoquinolin
6-Bromisoquinolin
Formel:
C₉H₆BrN |
MDL Number:
MFCD04973299 CAS-nummer: 34784-05-9 |