Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14997-25G OR14997-5G OR14997-1G
APOSOR14997-25GEA 600 DKK
APOSOR14997-25G APOSOR14997-5G APOSOR14997-1G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Formel: C₄H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 70…76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010209
CAS-nummer: 14337-43-0
UN nummer: 3335
ADR: 9,III