1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
OR14995-1G OR14995-5G OR14995-25G
APOSOR14995-1GEA 164 DKK
APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G APOSOR14995-25G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molekylvægt: 112.09 g/mol
Smeltepunkt: 210…216 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077436
CAS-nummer: 1621-91-6