Oxazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14992-10G OR14992-1G OR14992-5G
APOSOR14992-10GEA 1510 DKK
APOSOR14992-10G APOSOR14992-1G APOSOR14992-5G
Oxazol 95%
Oxazole
Formel: C₃H₃NO
Molekylvægt: 69.06 g/mol
Kogepunkt: 69…70 °C
Smeltepunkt: –87 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009751
CAS-nummer: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 II