Ethylbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Phenylethane
OR14988-100G
OR14988-25G
APOSOR14988-100GEA
818
DKK
APOSOR14988-100G
APOSOR14988-25G
Ethylbenzen
Ethylbenzen
Formel:
C₈H₁₀ Molekylvægt: 106.17 g/mol Kogepunkt: 136.2 Smeltepunkt: -95 Flammepunkt: 15 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011647 CAS-nummer: 100-41-4 UN nummer: 1175 ADR: 3 II Merck Index: 13,03801 |