Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1496-1G OR1496-5G OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA 654 DKK
APOSOR1496-1G APOSOR1496-5G APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Formel: C₁₀H₉ClO₃
Kogepunkt: 100…108 °C/0,15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216528
CAS-nummer: 205985-98-4