3,4,5-Trichlorpyridazin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14946-1G OR14946-25G OR14946-5G
APOSOR14946-1GEA 164 DKK
APOSOR14946-1G APOSOR14946-25G APOSOR14946-5G
3,4,5-Trichlorpyridazin 99%
3,4,5-Trichloropyridazine
Formel: C₄HCl₃N₂
Kogepunkt: 117…118 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 54…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006464
CAS-nummer: 14161-11-6
EINECS: 238-006-2