5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 164 DKK
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974527
CAS-nummer: 139042-59-4