N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Fmoc-D-alanine, Fmoc-D-Ala-OH
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 513 DKK
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
Smeltepunkt: 151…157 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00062960
CAS-nummer: 79990-15-1