2,6-Dichlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1491-100G OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA 164 DKK
APOSOR1491-100G APOSOR1491-500G
2,6-Dichlorpyridin 98%
2,6-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Kogepunkt: 211 °C
Smeltepunkt: 84…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006244
CAS-nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III