6-Methoxychinolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
6-Methoxyquinoline
OR14908-25G
OR14908-5G
APOSOR14908-25GEA
567
DKK
APOSOR14908-25G
APOSOR14908-5G
6-Methoxychinolin 97%
Methyl-6-quinolyl ether
Formel:
C₁₀H₉NO Kogepunkt: 140…146 °C/15mmHg Smeltepunkt: 17…20 °C Massefylde: 1,152 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006800 CAS-nummer: 5263-87-6 EINECS: 226-077-2 |