D(-)-allo-Isoleucin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 393 DKK
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucin 97%
D(-)-allo-Isoleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 285 °C
Massefylde: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066445
CAS-nummer: 1509-35-9