2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14891-1G OR14891-250MG OR14891-5G
APOSOR14891-1GEA 186 DKK
APOSOR14891-1G APOSOR14891-250MG APOSOR14891-5G
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₂ClNOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01568717
CAS-nummer: 95453-58-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III