4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 2620 DKK
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 72…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 906353-01-3