2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR14882-1G OR14882-250MG OR14882-5G
APOSOR14882-1GEA 1510 DKK
APOSOR14882-1G APOSOR14882-250MG APOSOR14882-5G
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879905
CAS-nummer: 864776-02-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III