2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 251 DKK
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₂ClNO₂S
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02187331
CAS-nummer: 101012-12-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III