2,4,6-Tribromanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 1440 DKK
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromanisol
2,4,6-Tribromanisol
Formel: C₇H₅Br₃O
Kogepunkt: 297…299 °C
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192510
CAS-nummer: 607-99-8