5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14831-1G OR14831-250MG
APOSOR14831-1GEA 785 DKK
APOSOR14831-1G APOSOR14831-250MG
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
Formel: C₅H₉N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093824
CAS-nummer: 32039-21-7