tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)diazathiane, N1-BOC protected
OR14828-1G OR14828-5G
APOSOR14828-1GEA 1360 DKK
APOSOR14828-1G APOSOR14828-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃N₃O₄S₂
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09865022
CAS-nummer: 1017782-67-0