tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Dioxo-3-pyridin-3-yldiazathiane, N1-BOC protected
OR14827-10G OR14827-1G OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA 6710 DKK
APOSOR14827-10G APOSOR14827-1G APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₄S
Molekylvægt: 273.31 g/mol
Smeltepunkt: 157…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09865023
CAS-nummer: 1017782-68-1