tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3-(3-Cyanophenyl)-2,2-dioxodiazathiane, N1-BOC protected
OR14819-10G
OR14819-1G
OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA
6710
DKK
APOSOR14819-10G
APOSOR14819-1G
APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₄S Molekylvægt: 297.34 g/mol Smeltepunkt: 140…141 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09865021 CAS-nummer: 1017782-66-9 |