2-Brom-5-chlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1478-25G OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA 284 DKK
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
2-Brom-5-chlorbenzoesyre
2-Brom-5-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 153…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013982
CAS-nummer: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III