1-Bromnaphthalen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α-Bromonaphthalene
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 1010 DKK
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
1-Bromnaphthalen 98%
1-Bromnaphthalen
Formel: C₁₀H₇Br
Kogepunkt: 279…281 °C
Smeltepunkt: –2 to 0 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2