2-Brom-4-chlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 1090 DKK
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Brom-4-chlorbenzoesyre
2-Brom-4-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672930
CAS-nummer: 936-08-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III