2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 959 DKK
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367779
CAS-nummer: 607373-82-0