Triacetyl resveratrol 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-5-(4-Acetoxystyryl)-1,3-phenylene diacetate, 3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, Acetyl-trans-resveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
OR14747-5G OR14747-10G
APOSOR14747-5GEA 164 DKK
APOSOR14747-5G APOSOR14747-10G
Triacetyl resveratrol 98+%
Triacetyl resveratrol
Formel: C₂₀H₁₈O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01546481
CAS-nummer: 42206-94-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III