H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14740-1G OR14740-25G OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA 436 DKK
APOSOR14740-1G APOSOR14740-25G APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02259528
CAS-nummer: 82372-74-5