H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Pyridyl)-alanine·2HCl, H-4-Pal-OH, L-4-Pyridylalanine
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 985 DKK
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Formel: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Smeltepunkt: 257…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860883
CAS-nummer: 37535-49-2