(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14724-1G OR14724-250MG OR14724-5G
APOSOR14724-1GEA 377 DKK
APOSOR14724-1G APOSOR14724-250MG APOSOR14724-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079673
CAS-nummer: 70702-47-5