3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 414 DKK
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00237827
CAS-nummer: 37535-51-6