3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14714-1G OR14714-5G
APOSOR14714-1GEA 183 DKK
APOSOR14714-1G APOSOR14714-5G
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 244…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038546
CAS-nummer: 76985-09-6