(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14710-100G OR14710-25G
APOSOR14710-100GEA 1290 DKK
APOSOR14710-100G APOSOR14710-25G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144038
CAS-nummer: 103733-65-9