3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14707-1G
OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA
280
DKK
APOSOR14707-1G
APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01860661 CAS-nummer: 19883-74-0 |