Fmoc-L-propargylglycine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14676-1G OR14676-5G
APOSOR14676-1GEA 280 DKK
APOSOR14676-1G APOSOR14676-5G
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Fmoc-L-propargylglycine
Formel: C₂₀H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075095
CAS-nummer: 198561-07-8