1-Brom-4-butylbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 480 DKK
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Brom-4-butylbenzen
1-Brom-4-butylbenzen
Formel: C₁₀H₁₃Br
Kogepunkt: 242 °C
Massefylde: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040934
CAS-nummer: 41492-05-1