Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14664-1G OR14664-5G
APOSOR14664-1GEA 333 DKK
APOSOR14664-1G APOSOR14664-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formel: C₂₃H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00672566
CAS-nummer: 169555-95-7