Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 2600 DKK
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formel: C₂₃H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144887
CAS-nummer: 175453-07-3