(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14654-1G OR14654-250MG
APOSOR14654-1GEA 240 DKK
APOSOR14654-1G APOSOR14654-250MG
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191190
CAS-nummer: 71239-85-5