N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-beta-(2-furyl)-Ala-OH, Fmoc-3-(2-Furyl)-Ala-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(furan-2-yl)propanoic acid, N-Fmoc-3-(2-furyl)-L-alanine
OR14652-1G OR14652-5G
APOSOR14652-1GEA 567 DKK
APOSOR14652-1G APOSOR14652-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Formel: C₂₂H₁₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311747
CAS-nummer: 159611-02-6