N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 208 DKK
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Formel: C₁₂H₁₇NO₄S
Molekylvægt: 271.331 g/mol
Smeltepunkt: 71…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062051
CAS-nummer: 56675-37-7