(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14635-1G OR14635-250MG
APOSOR14635-1GEA 1320 DKK
APOSOR14635-1G APOSOR14635-250MG
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079680
CAS-nummer: 134107-69-0