Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
OR14632-10G OR14632-1G OR14632-5G
APOSOR14632-10GEA 1620 DKK
APOSOR14632-10G APOSOR14632-1G APOSOR14632-5G
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Formel: C₃₀H₂₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191198
CAS-nummer: 199110-64-0