Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-Phe(4-NH₂)-OH, 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-NH2)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-aminophenyl)propanoic acid, Fmoc-4-amino-Phe-OH
OR14620-5G OR14620-25G
APOSOR14620-5GEA 687 DKK
APOSOR14620-5G APOSOR14620-25G
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00237664
CAS-nummer: 95753-56-3