Boc-D-4-iodophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boc-D-Phe(4-I)-OH, N-Boc-4-iodo-D-phenylalanine, Boc-p-iodo-D-Phe-OH
OR14611-1G OR14611-25G OR14611-5G
APOSOR14611-1GEA 273 DKK
APOSOR14611-1G APOSOR14611-25G APOSOR14611-5G
Boc-D-4-iodophenylalanine
Boc-D-4-iodophenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈INO₄
Smeltepunkt: 118…124 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079670
CAS-nummer: 176199-35-2