Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14608-5G OR14608-1G
APOSOR14608-5GEA 4410 DKK
APOSOR14608-5G APOSOR14608-1G
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Smeltepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00273473
CAS-nummer: 177966-59-5